重要文件
880239P
Avanti
DSPE-PEG(1000) Carboxylic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-1000] (sodium salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C87H169NNaO33P
分子量::
1811.22
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x25 mg (880239P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.[Na+]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880239P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)