包裝
pkg of 1 × 5 mg (870741P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870741P
應用
lipidomics
脂質類型
coenzymes
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H70N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-66-24-22-41-30(47)20-21-42-37(50)34(49)39(2,3)26-59-65(56,57)62-64(54,55)58-25-29-33(61-63(51,52)53)32(48)38(60-29)46-28-45-31-35(40)43-27-44-36(31)46;;;/h11-12,27-29,32-34,38,48-49H,4
InChI 密鑰
NKJGEJWYUPZQQY-ROTIMMBTSA-N
一般說明
包裝
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available