重要文件
870326P
Avanti
C12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
Lauroyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H29D9ClNO4
分子量::
389.02
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (870326P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
lipidomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI 密鑰
PDBBUDRTWRVCFN-KIYCHUIWSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870326P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)