重要文件
870316P
Avanti
N-hexadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
N-Hexadecyl polysarcosine-25
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C91H160N26O25
分子量::
2018.40
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x25 mg (870316P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
advanced drug delivery
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870316P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)