包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (870262C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870262C
濃度
10 mg/mL (870262C-25mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C53H98NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-31-35-39-43-52(58)62-47-49(65-53(59)44-40-36-32-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)48-64-66(60,61)63-46-45-54-50(55)41-37-33-29-27-28-30-34-38-42-51(56)57;/h17-20,49H,3-16,21-48H2,1-2H3,(H,54,55)(H,56,57)(H,60,61);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t49-;/m1./s1
InChI 密鑰
AHHCDNFLXOEQMC-VXILFBGRSA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash