化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P)
脂質類型
deuterated lipids
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H93NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b37-35+/t41-
InChI 密鑰
POQRWMRXUOPCLD-HIIAJUEOSA-N
一般說明
生化/生理作用
包裝
水污染物質分類(WGK)
WGK 3