重要文件
860851P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860851P, powder
同義詞:
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C62H121NO6
CAS號碼:
分子量::
976.63
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860851P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860851P
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
InChI 密鑰
CEQMSSYIQDMJAU-VUVYNQOZSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860851P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)