重要文件
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
同義詞:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H60D9NO4
CAS號碼:
分子量::
564.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI 密鑰
NQXMVCBJWMTLGK-CUYNTQSUSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)