重要文件
860834P
Avanti
C6(6-azido) GluCer
Avanti Research - A Croda Brand 860834P, powder
同義詞:
D-gluctosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H56 N4O8
CAS號碼:
分子量::
600.79
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860834P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860834P
脂質類型
click reagents
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C30H56N4O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-24(36)23(33-26(37)19-16-14-17-20-32-34-31)22-41-30-29(40)28(39)27(38)25(21-35)42-30/h15,18,23-25,27-30,35-36,38-40H,2-14,16-17,19-22H2,1H3,(H,33,37)/b18-15+/t23-,24+,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChI 密鑰
XAHHWMVRWITDCA-HORVRQIZSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860834P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)