重要文件
860778C
Avanti
18:0 二溴MG(S异构体)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
同義詞:
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H40Br2O4
CAS號碼:
分子量::
516.35
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
分子量
516.35 g/mol
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H40Br2O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-19(22)20(23)14-11-8-6-9-12-15-21(26)27-17-18(25)16-24/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3/t18-,19?,20?/m0/s1
InChI 密鑰
XXBCOZLVGAZRSV-HDYDNRTBSA-N
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860778C-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)