重要文件
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
同義詞:
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H71N2O5P
CAS號碼:
分子量::
618.91
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
InChI 密鑰
GJZWKMSUXAGKMH-CARKWVRUSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)