重要文件
860548P
Avanti
C18:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860548P, powder
同義詞:
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H79NO8
CAS號碼:
分子量::
726.08
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860548P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860548P
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
InChI 密鑰
MVGFIPNJBNBHNC-CCJJRYRQSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860548P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)