重要文件
860397P
Avanti
16:0-d31 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 860397P, powder
同義詞:
1-十六烷酰-d31-sn-丙三基-3-胆碱磷酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H19NO7PD31
CAS號碼:
分子量::
526.82
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860397P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860397P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2
InChI 密鑰
ASWBNKHCZGQVJV-NMMBEXRYSA-N
一般說明
16:0-d31 Lyso PC是氘代溶血磷脂酰胆碱(Lyso PC),其中31个十六烷酰基质子被氘取代。
氘化脂肪酸经历了α碳上的氘向羰基即C2位的交换,因此将是在该位置上完全氘化和部分氘化的化合物的混合物。
應用
16:0-d31 Lyso PC已用于测量溶血磷脂酰基转移酶(LPLAT)分析中的酰基转移酶活性。[1]
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860397P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 is the key enzyme for incorporating arachidonic acid into glycerophospholipids during adipocyte differentiation
Eto M, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(12), 16267-16280 (2012)