重要文件
860377P
Avanti
18:1 aminoethyl PC
powder
同義詞:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C45H87N2O8P
CAS號碼:
分子量::
815.15
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(CCN)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H87N2O8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-44(48)52-41-43(42-54-56(50,51)53-40-39-47(3,4)38-37-46)55-45(49)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,43H,5-18,23-42,46H2,1-4H3/b21-19-,22-20-/t43-/m1/s1
InChI 密鑰
QKVDWXUJUFMUCN-PPRNVHBYSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)