重要文件
852474C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
同義詞:
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H71D9NO7P
CAS號碼:
分子量::
739.11
分類程式碼代碼:
41141825
NACRES:
NA.28
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 1 mg (852474C-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (852474C-1MG)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (C18(plasm)-18:1(d9) PE) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PE.
包裝
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852474C-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)