重要文件
852464P
Avanti
C16(Plasm) LPC
1-(1Z-hexadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
同義詞:
1-O-1’-(Z)-hexadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(O-16:1(1Z)/0:0); PC(16:0p/0:0); 110693
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H50 NO6 P
CAS號碼:
分子量::
479.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (852464P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 852464P
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852464P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)