重要文件
850858C
Avanti
Ent-DPPC
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C40H80NO8P
分子量::
734.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
package of 1 × 1 mL
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
5 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI 密鑰
KILNVBDSWZSGLL-LHEWISCISA-N
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850858C-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)