化驗
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (846725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (846725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (846725C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 846725C
濃度
10 mg/mL (846725C-25mg)
25 mg/mL (846725C-1g)
25 mg/mL (846725C-200mg)
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI 密鑰
PYVRVRFVLRNJLY-MZMPXXGTSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash