文件
840536P
Avanti
18:1 3-O-Sulfo MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
3-O-sulfo monogalactosyldioleoylglycerol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C45H85NO13S
分子量::
880.22
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (840536P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840536P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3