化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (840525P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840525P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
phosphoglycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@H](OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)O[C@H](CS(=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O.[NH4+]
InChI
1S/C43H76O12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(44)52-33-36(34-53-43-42(48)41(47)40(46)37(55-43)35-56(49,50)51)54-39(45)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,36-37,40-43,46-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-35H2,1-2H3,(H,
InChI 密鑰
LCOQSTSHEBORLB-VKQKBWHKSA-N