描述
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (840457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840457P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI 密鑰
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3