重要文件
810892C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 7
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
同義詞:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 7)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C169H305N4O55P
CAS號碼:
分子量::
3304.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 1 mg (
810892C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810892C-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (810892C-1MG)
1 mg/mL (810892C-5MG)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are oblate spheroids in aqueous solution. The diameter ranges from 18nm to 90nm and are effective agents for drug delivery.[1]
包裝
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)