文件
810317P
Avanti
TopFluor TMR PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C54H88BF2N5O18P2
分子量::
1206.05
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 250 μg (810317P-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (810317P-50UG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-50UG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-250UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3