重要文件
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H50D7ClN2O2
CAS號碼:
分子量::
544.30
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
metabolomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Lipidomics
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)