重要文件
700236P
Avanti
12-ketochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
5β-cholanoic acid-3α,7α-diol-12-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H38O5
CAS號碼:
分子量::
406.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg ((700236P-5MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC(=O)[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI 密鑰
MIHNUBCEFJLAGN-DMMBONCOSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700236P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)