重要文件
690014X
Avanti
氯仿:甲醇:水混合溶剂20:9:1
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
PIP 混标
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
chloroform:methanol:water
包裝
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
metabolomics
儲存溫度
2-30°C
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿,4×1 mL包装(690014X-1EA)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F
閃點(°C)
35 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)