Key Documents
330284P
Avanti
Clickable Chenodeoxycholic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H45NO5
分子量::
487.67
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (330284P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Click Chemistry
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3