重要文件
Z767913
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 8 mL flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
aluminum
特點
Holds 16 x 8 mL flask
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
IKA 0025000627
長度 × 寬度
79 mm × 79 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
H 135.102 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
特點和優勢
  • Holds 16 x 8 mL flasks
  • Hole diameter: 17.5 mm
  • Hole depth: 23.5 mm
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)