重要文件
Z743268
Julabo® tube clamp
size 2, for 10/12 mm i.d CR tubing or 8 mm i.d reinforced tubing
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Julabo 8970481
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tube clamps for ensuring secure fixing of tubing from the application to the temperature control instrument.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)