重要文件
Z743258
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
材料
silicon
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8930120
參數
60 °C (180 °C)
內徑 × 長度
8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)