重要文件
Z743195
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 12 mm (13 mm), stainless steel
同義詞:
tube holder
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 9970321
參數
150 °C max. temp.
直徑
12 mm (13 mm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)