重要文件
Z740967
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and rubber liner
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
特點
neck thread external thread
包裝
pack of 192 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑 × 長度
25 mm × 150 mm
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has plain rubber liner. Conforms to ASTM E982.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)