重要文件
Z693073
折叠和按扣试管架
for tubes, 21 mm, white
同義詞:
Tube rack
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
特點
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS243071W
長度 × 寬度 × 高度
244 mm × 104 mm × 66 mm
顏色
white
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 易于组装的聚丙烯支架可在几秒钟内组装起来。
  • 经过设计可在水浴中保持稳定。
  • 可高压灭菌。
  • 平放运输。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)