重要文件
Z682373
Ace rotary evaporator condenser complete "V" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass
製造商/商標名
Büchi equivalent, 40601
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The main glass condenser body with inner coil for vertical installation, O-ring, 1 L receiving flask, stainless steel clamp, GL threaded caps and hose barbs.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)