重要文件
Z682292
Ace cold trap outer body only for condenser "CR" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass
製造商/商標名
Büchi equivalent, 11228
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The cold trap outer body for the Ace condenser "CR" assembly, is glass with a 45/50 inner joint to fit into the distribution head and fits the Büchi® rotary evaporators.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)