文件
Z677930
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, non-sterile
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
blue
colorless tip
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
製造商/商標名
Finn 94060710
最大體積
1 mL
容積範圍
100-1000 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1