重要文件
Z677841
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
colorless tip
pink
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
製造商/商標名
Finn 94060100
最大體積
10 μL
容積範圍
0.1-10 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)