重要文件
Z675644
Stuart heating mantles
250 mL flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41102406
NACRES:
NB.76
暫時無法取得訂價和供貨情況
AC/DC 輸入
240 V
材料
aluminum
特點
CE compliant
製造商/商標名
Stuart HM250C
參數
0-450 °C temp. range
直徑× 高度
205 mm × 185 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A range of economically priced heating mantles for round bottom flasks from 50 mL to 2 litres. Efficient insulation inside the mantles results in very low outer case temperatures. The plastic casing is tough, lightweight and fire resistant.
Temperature is controllable up to a maximum of 450°C. All mantles are earthed for added safety.
  • Fire resistant casing with stable base
  • Low outer case temperatures
  • Earthed element in case of flask breakage
  • Maximum temperature 450°C
法律資訊
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1