特點
CE compliant
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
IKA 0003319000
寬度 × 高度 × 直徑
148 mm × 63 mm × 205 mm
重量
2.9 kg
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
IKA ® MS 3 数字振荡器
紧凑、通用的小轨道摇床,适用于所有小容器和微量滴定板的摇晃任务。
两种操作模式:
模式 A(安全模式,带附件检测)仅标准附件在触摸模式下时达到 3000 rpm 的最大速度。当使用其他附件时,速度限制为 1,300 rpm。
模式 B(无附件检测)所有附件速度均可达到 3000 rpm。
附件:摇床 MS 3 数字、电源、标准附件 MS 3.1、通用附件 MS 3.3、单手插入 MS 1、微量滴定附件 MS 3.4、测试插入 MS 1.32与操作说明。
紧凑、通用的小轨道摇床,适用于所有小容器和微量滴定板的摇晃任务。
- 各种附件
- 附件检测
- 具有倒计时功能的计时器
- 连续或触摸操作(带标准附件)
- 在所有速度范围内稳定
- 坚固的锌压铸外壳
两种操作模式:
模式 A(安全模式,带附件检测)仅标准附件在触摸模式下时达到 3000 rpm 的最大速度。当使用其他附件时,速度限制为 1,300 rpm。
模式 B(无附件检测)所有附件速度均可达到 3000 rpm。
附件:摇床 MS 3 数字、电源、标准附件 MS 3.1、通用附件 MS 3.3、单手插入 MS 1、微量滴定附件 MS 3.4、测试插入 MS 1.32与操作说明。
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG