重要文件
Z615641
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 5 Erlenmeyer flasks 1000 cc
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Julabo 8970366
Julabo
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 5 Erlenmeyer flasks with 1000 ml capacity fit on a standard tray.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)