重要文件
Z611948
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 10 mm × 1 m
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
(CR)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8930010
參數
−20-120 °C temperature
內徑 × 長度
10 mm × 1 m
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)