重要文件
Z569453
Wilmad® coaxial insert, inner tube
O.D. × I.D. 3.3 mm × 2.34 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Wilmad 517-inner tube only
外徑 × 內徑
3.3 mm × 2.34 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Coaxial insert, inner tube.
法律資訊
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)