重要文件
Z568929
Ace 压力管
bushing type, Back seal, capacity 210 mL, L × O.D. 30.5 cm × 38.1 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
無菌
non-sterile
特點
bushing type Back seal
graduations: no
internal thread
製造商/商標名
Ace Glass 8648-116
長度 × 外徑
30.5 cm × 38.1 mm
容量
210 mL
直徑
38.1 mm
接頭
Ace-Thred for #25
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
重壁硼硅酸盐玻璃管额定压力为 150 psig。用于在石灰存在下通过热分解聚合和分析卤素。提供的插管配有 Ace-Thred PTFE 套管和 FETFE ® O 型环。
对于压力工作,建议使用“前密封”套管(允许 O 型环位于管子窄颈处,螺纹下方)。如果愿意,也可以使用“后密封”套管(允许 O 型环紧靠帽固定在管顶部)。
更换 FETFE O 型环:
前密封:
Z504661(Ace-螺纹 #7)
Z504858(Ace-螺纹 #15)
Z505056(Ace-螺纹 #25)
后密封:
Z504742 (Ace-螺纹 #7)
Z505021(Ace -螺纹 #15)
Z505110(Ace-螺纹 #25)
注意: 不保证该玻璃器皿不会因压力或真空而破损。如有划痕或其他损坏,请勿使用。
法律資訊
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)