文件
Z568341
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
接合處
joint ST/NS neck29/32
無菌
non-sterile
特點
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC