重要文件
Z549592
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
glass side-port stopcock, joint: ST/NS 29/32
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass side-port stopcock
接合處
joint: ST/NS29/32
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)