重要文件
Z549363
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 13 mm × 75 mm
同義詞:
bubblers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
外徑 × 高度
13 mm × 75 mm
入口外徑
6 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)