重要文件
Z517135
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Standard taper, top joint: ST/NS 24/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass
接合處
joint: ST/NS top24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
附屬品
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)