重要文件
Z514578
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/42
同義詞:
bottom flask, flask round, round flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS29/42
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑
85 mm
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)