重要文件
Z512869
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 16.5 mm, fits neck I.D., 14.0 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
rubber septa (silicone)
translucent septa
特點
fits neck I.D. 14.0 mm
包裝
pack of 50 ea
底外徑
16.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)