文件
Z502316
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE密封圈
(for 24/25, 24/40 joints)
同義詞:
ptfe ring, ptfe sealing
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
接合處
joint 24/25
joint 24/40
包裝
pkg of 50 ea
pkg of
製造商/商標名
Glindemann K24
溫度測量範圍
≤250 °C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 这种窄环密封圈是PTFE连接套的替代品
  • 为空气和湿度敏感化合物提供无脂保护
  • 可在真空条件下长期储存
  • 可轻松滑入中等和全长锥形接头
  • 可与Keck®夹和类似的金属接头夹一起使用
法律資訊
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH